主要文件
IRMM654
68Zn 溶液(确认同位素丰度比)
IRMM®, certified reference material, 0.5 M in nitric acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
Agency
IRMM®
同位素纯度
 68Zn
制造商/商品名称
JRC
浓度
0.5 M in nitric acid
包装形式
single component solution
储存温度
10-30°C
分析说明
For more information please see:
IRMM654
法律信息
IRMM is a registered trademark of European Commission
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)