Agency
IRMM®
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
matrix material
SMILES字符串
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
For more information please see:
IRMM534C
IRMM534C
法律信息
IRMM is a registered trademark of European Commission