Agency
IRMM®
制造商/商品名称
JRC
应用
genomic analysis
包装形式
matrix material
储存温度
2-8°C
一般描述
Certified for the DNA fragment sizes.
分析说明
For more information please see:
IRMM313
IRMM313
法律信息
IRMM is a registered trademark of European Commission
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3