主要文件
GXAR501FM02E
Supelco
MicroMist Nebulizer
0.2 mL/min with EzyFit & EzyLok
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
SB.32
质量
0.2 mL/min with EzyFit & EzyLok
制造商/商品名称
(AR50-1-FM02E)
相容性
Jobin Yvon/Horiba 24, 38 & 138 Series, Ultima, Activa
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • Includes EZT-050 EzyFit Connector with 0.50mm ID x 1.3mm OD x 700mm L tubing (1 unit)
  • Includes EL-1 EzyLok Connector Kit
  • This nebulizer supersedes AR50-1-FM02
  • Suggested Gas Flow 1 L/min
  • Suggested Sample Uptake 0.2 mL/min
法律信息
MicroMist is a trademark of Glass Expansion Pty Ltd
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)