主要文件
GX308070516
Supelco
Quartz Torch
with 1.0 mm Injector
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115710
NACRES:
SB.32
质量
for Agilent7500
with 1.0 mm Injector
制造商/商品名称
(30-807-0516)
相容性
Agilent/HP 7500
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Choose GAZ-0604 GazFit Connectors for easy connection of gas tubes to torch side arms
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)