主要文件
ERMFA415
夏比样本(冲击强度)
ERM®, certified reference material, 160 J
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
Agency
ERM®
制造商/商品名称
JRC
应用
life science and biopharma
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
每套 5 个
分析说明
For more information please see:
ERMFA415
法律信息
ERM is a registered trademark of European Commission
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)