主要文件
ERMBF417C
玉米 GMO 标准品 MON 863×MON 810
for the detection of GMO Maize (MON 863 × MON 810) with PCR
别名:
GMO 玉米粉标准品 0% MON 863×MON 810
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
产品线
BioChemika
质量
for the detection of GMO Maize (MON 863 × MON 810) with PCR
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
组成
genetically modified MON 863 × MON 810 maize, 1%
制造商/商品名称
JRC
应用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
matrix material
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
For more information please see:
ERMBF417C
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)