主要文件
ERMBF414C
玉米 GMO 标准品 ERM-BF414
ERM®, certified reference material, 0.5% GA21, for the detection of GMO maize (GA21) with PCR
别名:
GMO 标准品 ERM-BF414, 玉米 GA21
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
Agency
ERM®
质量
for the detection of GMO maize (GA21) with PCR
组成
genetically modified GA21 maize, 0.5%
制造商/商品名称
JRC
应用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
matrix material
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
For more information please see:
ERMBF414C
法律信息
ERM is a registered trademark of European Commission
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)