Merck
D5021
Sigma-Aldrich
2,2′-二羟基-1,1′-二萘甲烷-3,3′,6,6′- 靛蓝四磺酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H14N2O14S4
CAS号:
分子量:
634.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
成份
Dye content, ~75%
SMILES 字串
Oc1c(cc2cc(ccc2c1N=Nc3c(O)c(cc4cc(ccc34)S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O14S4/c23-19-15(39(31,32)33)7-9-5-11(37(25,26)27)1-3-13(9)17(19)21-22-18-14-4-2-12(38(28,29)30)6-10(14)8-16(20(18)24)40(34,35)36/h1-8,23-24H,(H,25,26,27)(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36)
InChI 密鑰
ZHACZGMWBSRPKU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)