产品名称
酪蛋白水解产物不含维生素, suitable for microbiology, rich in amino acids and serves as a nitrogen source.
生物来源
bovine milk
质量水平
表单
powder
氮含量分析
≥4.6% amino
≥7% total
灰分
≤42%
缺失
≤5% loss on drying
颜色
off-white to yellow
pH值(酸碱度)
5-7 (2% in H2O)
应用
food and beverages
veterinary
microbiology
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用盐酸降解酪蛋白得到酪蛋白酸水解产物;维生素和其他促进生长的化合物在这个过程中被大量破坏。然而,它是氨基酸的丰富来源,同时是氮来源。适用于制备维生素和抗生素敏感性细菌学试验中的培养基。
应用
不含维生素的酪蛋白酸水解物可作为培养基中的氮源,用于进行维生素和抗生素敏感性的细菌学分析。
其他说明
不含维生素的酪蛋白盐酸消化物。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
商品
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.