化驗
97%
形狀
powder
mp
110-114 °C (lit.)
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Cc1cc2cc(Cl)ccc2[nH]1
InChI
1S/C9H8ClN/c1-6-4-7-5-8(10)2-3-9(7)11-6/h2-5,11H,1H3
InChI 密鑰
WUVWAXJXPRYUME-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3