API类
oseltamivir
表单
crystalline powder
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
BP
应用
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OP(O)(O)=O.CCOC(=O)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@H](NC(C)=O)[C@@H](N)C1
InChI
1S/C16H28N2O4.H3O4P/c1-5-12(6-2)22-14-9-11(16(20)21-7-3)8-13(17)15(14)18-10(4)19;1-5(2,3)4/h9,12-15H,5-8,17H2,1-4H3,(H,18,19);(H3,1,2,3,4)/t13-,14+,15+;/m0./s1
InChI key
PGZUMBJQJWIWGJ-ONAKXNSWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
磷酸奥司他韦 BP 参考标准品仅用于英国药典中明确规定的实验室检测。
另外用于以下专著:小儿奥司他韦口服液
另外用于以下专著:
包装
单位数量:100mg。可进行调整。本品按药典规定提供。有关当前的单位数量,请访问英国药典
其他说明
可能适用相应的销售限制。
相关产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Lvjie Xu et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 10, 16-16 (2020-03-03)
Influenza A virus (IAV) is a threat to public health due to its high mutation rate and resistance to existing drugs. In this investigation, 15 targets selected from an influenza virus-host interaction network were successfully constructed as a multitarget virtual