API 家族
ivermectin
形狀
solid
品質
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
BP
應用
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H][C@@]1(O[C@]2(CC[C@@H]1C)C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@@H](O)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C6/CO[C@]7([H])[C@H](O)C(C)=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]67O)O2)[C@@H](C)CC
InChI
1S/C48H74O14/c1-11-25(2)43-28(5)17-18-47(62-43)23-34-20-33(61-47)16-15-27(4)42(26(3)13-12-14-32-24-55-45-40(49)29(6)19-35(46(51)58-34)48(32,45)52)59-39-22-37(54-10)44(31(8)57-39)60-38-21-36(53-9)41(50)30(7)56-38/h12-15,19,25-26,28,30-31,33-45,49-50,52H,11,16-18,20-24H2,1-10H3/b13-12+,27-15+,32-14+/t25-,26-,28-,30-,31-,33+,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40+,41-,42-,43+,44-,45+,47+,48+/m0/s1
InChI 密鑰
AZSNMRSAGSSBNP-XPNPUAGNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
Also used in monographs such as:
包裝
其他說明
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3