API类
fentanyl
表单
solid
质量
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
BP
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
应用
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCC(=O)N(C1CCN(CC1)CCc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H28N2O.C6H8O7/c1-2-22(25)24(20-11-7-4-8-12-20)21-14-17-23(18-15-21)16-13-19-9-5-3-6-10-19;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-12,21H,2,13-18H2,1H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
IVLVTNPOHDFFCJ-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... OPRM1(4988)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
Also used in monographs such as:
包装
其他说明
相关产品
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3