主要文件
BCR648649
牛肝(牛尿液中的 β-激动剂)
BCR®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
85151701
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
Agency
BCR®
制造商/商品名称
JRC
应用
food and beverages
包装形式
matrix material
储存温度
−20°C
包装
设定为 2×10g
分析说明
For more information please see:
BCR648649
其他说明
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Antibiotics: Clenbuterol (free base), Salbutamol, Terbutaline
Matrix type: Meat
法律信息
BCR is a registered trademark of European Commission
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)