主要文件
BCR615
飞灰(低含量 PCDD、PCDF)
BCR®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
Agency
BCR®
制造商/商品名称
JRC
包装形式
matrix material
分析说明
For more information please see:
BCR615
法律信息
BCR is a registered trademark of European Commission
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)