Merck
BCR352
ZnAl4(微量元素)
BCR®, certified reference material, disc
别名:
铝-锌合金, 锌-铝合金 Zn 含 4% Al
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
BCR®
形狀
disc
製造商/商標名
JRC
應用
general analytical
格式
matrix material
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
For more information please see:
BCR352
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)