Merck
ARK2214
SAFC
Nitric acid
9.5 % (w/w) in water
制药生产
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
HNO3
CAS号:
分子量:
63.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
产品名称
硝酸 溶液, 9.5 % (w/w) in water
质量水平
浓度
9.5 % (w/w) in water
储存温度
room temp
SMILES字符串
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
补充剂危害
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)