主要文件
ARK2055
SAFC
马来酸溴苯那敏 马来酸盐
USP, BP, EP
制药生产
别名:
(±)-Brompheniramine maleate salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H19BrN2 · C4H4O4
CAS号:
分子量:
435.31
MDL编号:
UNSPSC代码:
51313418
Agency
BP
EP
USP
质量水平
储存温度
room temp
SMILES字符串
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN(C)CCC(c1ccc(Br)cc1)c2ccccn2
InChI
1S/C16H19BrN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
SRGKFVAASLQVBO-BTJKTKAUSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)