主要文件
ARK2009
SAFC
Doxylamine Succinate
EP, USP
制药生产
别名:
Doxylamine Succinate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H22N2O · C4H6O4
CAS号:
分子量:
388.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51313431
agency
EP
USP
品質等級
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[N+H](CCOC(C)(c2ncccc2)c1ccccc1)(C)C.[O-]C(=O)CCC(=O)O
InChI
1S/C17H22N2O.C4H6O4/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-9-5-4-6-10-15)16-11-7-8-12-18-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-12H,13-14H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI 密鑰
KBAUFVUYFNWQFM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)