Merck
A9706
Sigma-Aldrich
9,10-Anthraquinone-2,6-disulfonic acid disodium salt
≥98%
别名:
9,10-Dihydro-9,10-dioxo-2,6-anthracenedisulfonic acid disodium salt, Anthraquinone-2,6-disulfonic acid disodium salt, Disodium anthraquinone-2,6-disulfonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H6Na2O8S2
CAS号:
分子量:
412.30
Beilstein:
3582949
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
化驗
≥98%
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2C(=O)c3cc(ccc3C(=O)c2c1)S([O-])(=O)=O
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)