Merck
A6877
Sigma-Aldrich
琼脂糖
Medium EEO, for molecular biology
别名:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose ME
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41105317
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
生物源
algae (marine)
品質等級
等級
for molecular biology
種類
Type II
形狀
powder
雜質
≤10% moisture content
EEO
0.16-0.19
轉變溫度
congealing temperature 34.5-37.5 °C (1.5% gel)
凝膠強度
≥1000 g/cm2 (1.0% gel)
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI 密鑰
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
琼脂糖是从琼脂或含有琼脂的海藻中提取的聚合物。这种纯化的线性半乳聚糖亲水胶体由交替的D-半乳糖和3,6-脱水-L-半乳糖共聚物以α-(1→3)和β-(1→4)糖苷键连接而成。琼脂糖具有很高的生物相容性,具有可变的机械和扩散性能。
應用
琼脂糖已用于:
  • 凝胶电泳
  • 制备2x琼脂糖溶液,联用添加补充剂的2xMEM培养基作为空斑形成试验的覆盖培养基
  • 副球孢子菌病的免疫扩散试验
分析報告
以下是与我们的琼脂糖相关的性质列表:
硫酸盐含量 - 用作纯度指标,因为硫酸盐是其中存在的主要离子基团。
凝胶强度 - 破裂凝胶所需施加的力。
胶凝点 - 琼脂糖水溶液在冷却时的胶凝温度。 琼脂糖溶液在液体-凝胶转变的过程中会表现出滞后现象 - 也就是说,它们的凝胶点与它们的熔点温度不同。
电内渗(EEO)- 液体通过凝胶的一种运动。琼脂糖凝胶中的阴离子基团被固定在基质上不能移动,但可解离的抗衡阳离子可以向基质中的阴极迁移,从而产生EEO。 由于生物聚合物的电泳运动通常是朝向阳极的,因此EEO会因为内部的对流而破坏分离。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
A 16S rRNA-based DNA probe and PCR method specific for Listeria ivanovii
Wang R, et al.
FEMS Microbiology Letters, 106(1), 85-92 (1993)
Production of Paracoccidioides brasiliensis exoantigens for immunodiffusion tests.
De Camargo Z, et al.
Journal of Clinical Microbiology, 26(10), 2147-2151 (1988)
Zhenkun Zhang et al.
Nature biotechnology, 39(1), 74-83 (2020-08-12)
A detailed understanding of the function of neural networks and how they are supported by a dynamic vascular system requires fast three-dimensional imaging in thick tissues. Here we present confocal light field microscopy, a method that enables fast volumetric imaging
Sheikh Md Rajiuddin et al.
Food and environmental virology, 12(4), 295-309 (2020-09-05)
The leading causes of foodborne viral disease outbreaks are human norovirus and hepatitis A virus (HAV). Their environmental persistence enables contamination of kitchen surfaces and crops often consumed raw, such as berries. Many decontamination procedures are inefficient and unsuitable for
A feline kidney cell line-based plaque assay for feline calicivirus, a surrogate for Norwalk virus
Bidawid S, et al.
Journal of Virological Methods, 107(2), 163-167 (2003)