Merck
P1379
Sigma-Aldrich
TWEEN ® 20
viscous liquid
别名:
聚氧乙烯山梨糖醇酐单月桂酸酯, 聚氧乙烯脱水山梨醇单月桂酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161900
NACRES:
NA.21
描述
non-ionic
质量水平
方案
>40% (GC)
表单
viscous liquid
分子量
~1228
组成
lauric acid, ≥40% (balance primarily myristic, palmitic, and stearic acids)
浓度
≥40.0% (GC)
技术
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
cell culture | mammalian: suitable
protein purification: suitable
杂质
≤3.0% water
折射率
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
0.06 mM (20-25°C)
酸值
≤2.2 mg/g
羟基值
96‑108 mg/g
转变温度
cloud point 76 °C
密度
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
16.7
适用性
complies for IR spectroscopy
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Tween®20是属于聚山梨醇酯家族的一种聚氧乙烯山梨糖醇酯。它是一种分子量为1,225道尔顿的非离子型去污剂,假设有20个环氧乙烷单位、1个山梨糖醇和1个月桂酸作为主要脂肪酸。环氧乙烷亚基负责表面活性剂的亲水性,而烃链则提供了疏水环境。山梨糖醇可形成连接了环氧乙烷聚合物的骨架环。
吐温® 20 是一种非离子表面活性剂和去污剂,广泛应用于生物化学和生命科学研究。其主要用途涉及膜-蛋白复合物分离过程中膜蛋白的增溶。 此外,它可作为各种清洗、封闭、稀释和稳定缓冲液的成分。另外,它可用作免疫组织化学(包括蛋白质印迹和ELISA等技术)的试剂。在这些应用中,吐温® 20起到关键作用,例如防止非特异性抗体结合,最大程度减少背景染色,确保试剂的均匀分布。
表面活性剂同时具有亲水和疏水成分,可以分为两大类:在水中电离的离子型(阴离子、阳离子或两性)和不电离的非离子型 。所述产品为非离子表面活性剂,可用于各种应用,如乳化、分散、增溶和去污剂。此外,它可用作膜蛋白的增溶剂。
应用
TWEEN 20作为组分已用于:
  • Western blotting中的洗涤和封闭缓冲液
  • 免疫组化中的封闭缓冲液
  • ELISA(酶联免疫吸附测定)中的洗涤缓冲液
  • PCR(聚合酶链反应)中的反应混合液
TWEEN 20是一种广泛用于生化应用的非离子型去污剂。它已被作为乳化剂用于稳定的水包油乳液的制备。TWEEN 20已用于膜的预提取以去除外周蛋白(以2%用于膜结合蛋白的提取)。
通常0.05%浓度的TWEEN 20在基于膜的免疫检测中被用作封闭剂。0.005至0.5%的TWEEN 20可用于裂解哺乳动物细胞。
非离子洗涤剂
特点和优势
  • 用于生命科学和生物化学研究的多功能表面活性剂
  • 良好的增溶、分散和乳化剂
  • 适用于DNA & RNA 提取、哺乳动物细胞培养和蛋白质纯化
包装
P1379-1KT:
每个试剂盒包含3 x 100ML样品,每份样品都有唯一的制造商批号。
制备说明
TWEEN 20可与水混溶(100mg/mL),产生透明的黄色溶液。它还可与酒精、二恶烷和乙酸乙酯进行混溶。TWEEN 20不溶于液体石蜡和固定油。
其他说明
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
法律信息
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
闪点(°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Ethylene and carbon dioxide production by developing strawberries show a correlative pattern that is indicative of ripening climacteric fruit.
Lannetta PM et al
Physiologia Plantarum, 127.2, 247-259 (2006)
Gene expression and immune response kinetics using electroporation-mediated DNA delivery to muscle.
Gr?nevik E et al
The journal of gene medicine, 7(2), 218-227 (2005)
Polysorbates 20 and 80 used in the formulation of protein biotherapeutics: structure and degradation pathways.
Kerwin BA
J. Pharm. Pharm. Sci., 97(8), 2924-2935 (2008)
Use of tRNA consensus primers to indicate subgroups of Pseudomonas solanacearum by polymerase chain reaction amplification.
Seal SE et al
Applied and Environmental Microbiology, 58(11), 3759-3761 (1992)
Thomas Beuchert Kallehauge et al.
Scientific reports, 7, 40388-40388 (2017-01-17)
Recombinant protein production coopts the host cell machinery to provide high protein yields of industrial enzymes or biotherapeutics. However, since protein translation is energetically expensive and tightly controlled, it is unclear if highly expressed recombinant genes are translated as efficiently
商品
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
可用的荧光原位杂交(FISH)过程、试剂和设备。
实验方案
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.