Merck
96602
Sigma-Aldrich
双三氟甲磺酸二茂锆四氢呋喃络合物
purum, ≥97.0%
别名:
二(环戊二烯基)锆双(三氟甲磺酸基) THF 络合物, 二茂锆双(三氟甲磺酸基) THF 络合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H10F6O6S2Zr · C4H8O
CAS号:
分子量:
591.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
等級
purum
化驗
≥97.0%
SMILES 字串
[Zr++].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.C3CCOC3.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
其他說明
Diels-Alder 反应催化剂;Mukaiyama 交叉羟醛反应催化剂
取代透過
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
174.2 °F - closed cup
閃點(°C)
79 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
T.K. Hollis et al.
Tetrahedron Letters, 33, 6423-6423 (1992)
T.K. Hollis et al.
Organometallics, 11, 2745-2745 (1992)