Merck
96415
Sigma-Aldrich
肉桂腈
purum, ≥97.0% (GC)
别名:
3-苯基丙烯腈
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH=CHCN
CAS号:
分子量:
129.16
Beilstein:
1209546
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
等级
purum
方案
≥97.0% (GC)
折射率
n20/D 1.601 (lit.)
n20/D 1.601
沸点
254-255 °C (lit.)
mp
18-20 °C (lit.)
密度
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
N#C\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H7N/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H/b7-4+
InChI key
ZWKNLRXFUTWSOY-QPJJXVBHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)