等級
for ESR-spectroscopy
化驗
>98.0% (HPLC)
形狀
solid
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
168-173 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)c1cc(c(N=O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H29NO/c1-16(2,3)12-10-13(17(4,5)6)15(19-20)14(11-12)18(7,8)9/h10-11H,1-9H3
InChI 密鑰
OSICDPWAPKXXHT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
其他說明
Spin trapping reagent for ESR spectrometry; the cation radical is prepared by electrolysis in MeNO2/MeCN
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
J. Chem. Phys. , 47, 4642-4642 (1967)