Merck
94355
Supelco
3-羟基异戊酰左旋肉碱-D3
analytical standard
别名:
(2R)-3-羧基-2-(3-羟基-3-甲基-1-氧代丁氧基)-NN-二甲基-N-(甲基-d3)-1-丙胺 内盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12D3H20NO5
分子量:
264.33
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
等级
analytical standard
质量水平
同位素纯度
≥99.0 atom % D
方案
≥90.0% (HPLC)
旋光性
[α]/D -16.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
应用
clinical testing
包装形式
neat
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(CC(C)(O)C)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C12H23NO5/c1-12(2,17)7-11(16)18-9(6-10(14)15)8-13(3,4)5/h9,17H,6-8H2,1-5H3/t9-/m1/s1/i3D3
InChI key
IGLHHSKNBDXCEY-MCHJGEEVSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)