Merck
94180
Sigma-Aldrich
10-十一酰氯
technical, ≥97.0% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2=CH(CH2)8COCl
CAS号:
分子量:
202.72
Beilstein:
1635112
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
technical
化驗
≥97.0% (GC)
折射率
n20/D 1.454 (lit.)
n20/D 1.454
bp
120-122 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
ClC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H19ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2
InChI 密鑰
MZFGYVZYLMNXGL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
199.4 °F
閃點(°C)
93 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)