產品線
BioChemika
形狀
disc
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
包裝
pkg of 10 × 25 discs
技術
microbe id | utilization test: suitable
應用
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
儲存溫度
2-8°C
適合性
Citrobacter spp.
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Klebsiella spp.
Neisseria spp.
Salmonella spp.
bacteria
相关类别
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
还有许多其他检测方法来指示大肠杆菌的存在。查看这种污染物的常用检测方法和生化反应。
沙门氏菌污染是全球食源性疾病的第二大成因。控制沙门氏菌的暴发是食品监管机构、餐馆和整个食品工业的一项重要任务。沙门氏菌家族包括2300多种血清型的细菌,但其中有两种类型,即肠炎沙门氏菌和鼠伤寒沙门氏杆菌,约占所有人类感染的一半。大多数沙门氏菌的暴发可以追溯到乳制品、家禽和肉制品,但沙门氏菌几乎可以在任何食物上生长。鸡、鸡蛋及其衍生产品的风险特别高。
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.
实验方案
近年来,李斯特菌病被定为重大的公共健康问题。这种病的主要感染对象是老年人、孕妇、新生儿和免疫功能低下者。
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.