Merck
93753
Millipore
Davis 微量肉汤
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
别名:
微量 Davis 肉汤
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41171607
NACRES:
NA.74
无菌性
non-sterile
质量水平
表单
powder
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
组成
ammonium sulfate, 1 g/L
dextrose, 1 g/L
dipotassium phosphate, 7 g/L
magnesium sulfate, 0.1 g/L
monopotassium phosphate, 2 g/L
sodium citrate, 0.5 g/L
制造商/商品名称
NutriSelect® Plus
技术
microbiological culture: suitable
pH值(酸碱度)
7.0±0.2 (25 °C)
应用
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
适用性
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
应用
建议使用Davis基础肉汤分离和鉴定大肠杆菌的营养突变体。
制备说明
将11.6 g悬浮于1000 ml的纯净水中。加热并频繁搅拌,煮沸一分钟。121°C灭菌15分钟。充分混合。
附注
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律信息
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)