Merck
92847
Supelco
聚苯乙烯
analytical standard, molecular weight series, for GPC, 1,800,000
别名:
PS
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
for GPC
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mn ~1690000
Mp ~1800000
Mw ~1760000
Mw/Mn ~1.04
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2