Merck
91769
Sigma-Aldrich
2-(三氟甲基)苯甲酸
purum, ≥98.0% (T)
别名:
α,α,α-三氟邻甲苯酸, 邻三甲基苯甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3C6H4CO2H
CAS号:
分子量:
190.12
Beilstein:
976984
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
等級
purum
化驗
≥98.0% (T)
bp
247 °C/753 mmHg (lit.)
mp
107-110 °C (lit.)
107-110 °C
SMILES 字串
OC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-4-2-1-3-5(6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13)
InChI 密鑰
FBRJYBGLCHWYOE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)