About This Item
线性分子式:
(CH3C6H4SO3CH2CH2OCH2-)2
CAS号:
分子量:
458.55
Beilstein:
632509
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
等级
purum
方案
≥98.0% (HPLC)
mp
78-82 °C (lit.)
78-82 °C
SMILES字符串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C20H26O8S2/c1-17-3-7-19(8-4-17)29(21,22)27-15-13-25-11-12-26-14-16-28-30(23,24)20-9-5-18(2)6-10-20/h3-10H,11-16H2,1-2H3
InChI key
KCONMNWPRXAWKK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
用于合成冠醚、穴状配体及其类似物的多功能结构单元
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
G.W. Gokel et al.
Macrocyclic Polyether Synthesis (1982)