Merck
89838
Supelco
四(对甲苯基)硼酸钠
Selectophore, for ion-selective electrodes, ≥99.0%
别名:
四(4-甲苯基)硼酸钠, 四(对甲苯基)硼酸钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H28BNa
CAS号:
分子量:
398.32
Beilstein:
4072242
MDL编号:
UNSPSC代码:
26111700
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NB.61
等级
for ion-selective electrodes
质量水平
产品线
Selectophore
方案
≥99.0% (NT)
≥99.0%
表单
solid
SMILES字符串
[Na+].Cc1ccc(cc1)[B-](c2ccc(C)cc2)(c3ccc(C)cc3)c4ccc(C)cc4
InChI
1S/C28H28B.Na/c1-21-5-13-25(14-6-21)29(26-15-7-22(2)8-16-26,27-17-9-23(3)10-18-27)28-19-11-24(4)12-20-28;/h5-20H,1-4H3;/q-1;+1
InChI key
VVPGHQQFKGSIPJ-UHFFFAOYSA-N
一般描述
请访问 传感器应用门户网站 了解更多信息。
法律信息
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)