Merck
89793
Supelco
荧蒽
analytical standard
别名:
苯并[j,k]芴
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H10
CAS号:
分子量:
202.25
Beilstein:
1907918
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
bp
384 °C (lit.)
mp
105-110 °C (lit.)
格式
neat
SMILES 字串
c1ccc-2c(c1)-c3cccc4cccc-2c34
InChI
1S/C16H10/c1-2-8-13-12(7-1)14-9-3-5-11-6-4-10-15(13)16(11)14/h1-10H
InChI 密鑰
GVEPBJHOBDJJJI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
388.4 °F - closed cup
閃點(°C)
198.0 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)