Merck
89428
Supelco
Flubendiamide-(Ph-methyl-d3)
PESTANAL®, analytical standard
别名:
N2-[1,1-Dimethyl-2-(methylsulfonyl)ethyl]-3-iodo-N1-{2-methyl-d3-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl}-1,2-benzenedicarboxamide, Flubendiamide-d3
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23D3H19F7IN2O4S
分子量:
685.41
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
产品线
PESTANAL®
方案
≥98.0% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
应用
agriculture
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
相关类别
法律信息
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Environment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)