Merck
89341
Sigma-Aldrich
活性炭 Norit®
Norit® CASP, wood, chemically activated, powder
别名:
木炭活性 Norit®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C
CAS号:
分子量:
12.01
Beilstein:
4360473
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12000000
PubChem化学物质编号:
生物来源
wood
表单
powder
质量
chemically activated
制造商/商品名称
Norit® CASP
SMILES字符串
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于纯化过程液体和水,尤其适用于除去地表水中的藻类毒素
法律信息
Norit is a registered trademark of Norit N.V.
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)