Merck
89255
Sigma-Aldrich
三氟甲烷磺酸铥
purum, ≥97.0% (KT)
别名:
三氟甲磺酸 铥(III) 盐, 三氟甲磺酸铥(III)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CF3SO3)3Tm
分子量:
616.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
等级
purum
方案
≥97.0% (KT)
SMILES字符串
[Tm+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Tm/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChI key
PBASUZORNBYVFM-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Catalyst for:
  • Asymmetric alpha-amination and cycloadditions
  • Benzyl etherification
  • Condensation of aldehydes, amines and vinyl ethers
  • Glycosylation
替代产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)