Merck
87795
Sigma-Aldrich
2,3,4,5-四甲基-2-环戊烯酮
technical, cis+trans, ≥90% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H14O
CAS号:
分子量:
138.21
Beilstein:
2324088
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
等级
technical
方案
≥90% (GC)
折射率
n20/D 1.476
密度
0.927 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES字符串
CC1C(C)C(=O)C(C)=C1C
替代产品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)