等級
technical
化驗
≥90% (GC)
折射率
n20/D 1.461 (lit.)
n20/D 1.465
bp
235-238 °C
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C1CCC(OC1)OCC2CCCO2.C3COCC(C3)OCC4CCCO4
InChI
1S/2C10H18O3/c1-3-9(7-11-5-1)13-8-10-4-2-6-12-10;1-2-6-12-10(5-1)13-8-9-4-3-7-11-9/h2*9-10H,1-8H2
InChI 密鑰
OMNURHQDSBSXKB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
solvent for LiAH4-reduction
取代透過
产品编号
说明
价格
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)