产品线
Selectophore™
方案
≥98.0% (T)
≥98.0%
mp
300-302 °C
SMILES字符串
F[B-](F)(F)F.CC[P+](CC)(CC)CC
其他说明
新型有机电解质,在高能量密度双电层电容器 (EDLC) 中具有高传导性
法律信息
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
T. Morimoto et al.
Proc. Electrochem. Soc., 93/23, 49-49 (1993)