Merck
86450
Sigma-Aldrich
4-壬基苯基-聚乙二醇
别名:
Imbentin-N/63
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161900
描述
non-ionic
分子量
average mol wt 680
折射率
n20/D 1.489
CMC
0.059 mM (20-25°C)
转变温度
cloud point 45-50 °C
密度
1.06 g/mL at 20 °C
痕量阳离子
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
InChI
1S/C19H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-18-10-12-19(13-11-18)22-17-16-21-15-14-20/h10-13,20H,2-9,14-17H2,1H3
InChI key
BLXVTZPGEOGTGG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
Effect of glycols on the hydrophile-lipophile balance and micelle formation
法律信息
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
L. Marszall et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 59, 84-84 (1982)