Merck
86191
Sigma-Aldrich
Sulforhodamine Q 5-acid fluoride
for fluorescence, ≥97.0% (UV)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H25FN2O6S2
分子量:
556.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
等級
for fluorescence
化驗
≥97.0% (UV)
適合性
in accordance for fluorescence
SMILES 字串
CN1CCCc2c3OC4=C5CCC[N+](C)=C5C=CC4=C(c3ccc12)c6ccc(cc6S([O-])(=O)=O)S(F)(=O)=O
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)