agency
certified by the BSC
品質等級
形狀
powder
成份
Dye content, 50-60%
技術
titration: suitable
pH值
6.8-8.0, red to yellow
mp
290 °C (dec.) (lit.)
溶解度
water: 1 mg/mL
λmax
540 nm
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Cl.CN(C)c1ccc2nc3cc(C)c(N)cc3nc2c1
InChI
1S/C15H16N4.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)18-14-7-10(19(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H
InChI 密鑰
PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
中性红已被用作微浮游生物和中浮游生物的染色剂。 它已被用作刺丝胞的染色剂。
用作制备中性红试纸时的指示剂,以及用作生物染色剂。
生化/生理作用
中性红可用作制备中性红纸的指示剂和生物染料。中性染料毒性低,是一种重要的染料。它也可用作pH指示剂。它可用于细胞活力测定。染料会在健康的活细胞溶酶体中积累,但不会在受损的细胞中积累。
適合性
经认证用于活的血细胞的体外活体染色的Doan & Ralph方法。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Dead or alive? Viability assessment of micro-and mesoplankton.
Zetsche EV and Meysman FJ
Journal of Plankton Research, 34, 493-509 (2012)
Cell Growth, Differentiaton and Senescence (1999)
The Anatomical Record, 27, 241-241 (1924)
Clung,C.E., Ed.
Handbook of Microscopical Technique, 571-571 (1950)
Catostylus tagi: partial rDNA sequencing and characterisation of nematocyte structures using two improvements in jellyfish sample preparation.
Parracho T and Morais Z
Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases, 21, 40-40 (2015)