主要文件
85515
Millipore
山梨酸琼脂(基础)
suitable for microbiology
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106200
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
成份
agar, 16 g/L
casein peptone, 10 g/L
D(+)-glucose, 20 g/L
magnesium sulfate heptahydrate, 0.2 g/L
manganous sulfate, 0.05 g/L
meat extract, 10 g/L
sodium acetate, 5 g/L
sodium citrate, 3 g/L
yeast extract, 5 g/L
最終pH值
5.0±0.2 (25 °C)
應用
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
selective by low pH for Lactobacillus spp.
應用
用于根据 Reuter 法从分离和鉴别食品、粪便等样品中的乳酸杆菌。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
G. Reuter
Fleischwirtsch., 954-954 (1970)
G. Reuter
Archiv Fur Lebensmittelhygiene, 19, 53-53 (1968)