包装
bottle of 100 mL
技术
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.537
基质活性基团
DC-710 phase
粘度
~500 mPa.s, neat(25 °C)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
合成的产品更纯净,分子量范围窄,不含用作 GC 固定相的痕量催化剂或杂质。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves