Merck
84740
Sigma-Aldrich
三甲基铵三氧化硫共聚物
technical, ≥90% (S)
别名:
NSC 9838, 硫磺三氧三甲胺联合体
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3N · SO3
CAS号:
分子量:
139.17
Beilstein:
3681759
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
等級
technical
化驗
≥90% (S)
反應適用性
reagent type: oxidant
mp
232 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
CN(C)C.O=S(=O)=O
InChI
1S/C3H9N.O3S/c2*1-4(2)3/h1-3H3;
InChI 密鑰
DXASQZJWWGZNSF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用作硫酸化反应的反应物:
  • 硫酸结合型白藜芦醇代谢产物的合成
  • 用于抗 HIV-1 活性的壳寡糖
  • 十二烷基硫代吡喃糖苷,作为表面活性剂用于对映体分离
  • 促进依赖于硫酸化模式的信号通路活化的糖胺聚糖
  • 多糖,如硫酸类肝素
α-甲苯氧基酮合成中的亲核试剂
其他說明
Reagent for the sulfation of alcohols
取代透過
产品编号
说明
价格
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
B. Guilbert et al.
Tetrahedron Letters, 35, 6563-6563 (1994)