Merck
83193
Sigma-Aldrich
2H-吡喃-2-酮
technical, ≥90% (GC)
别名:
α-吡喃酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H4O2
CAS号:
分子量:
96.08
Beilstein:
1511
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
technical
化驗
≥90% (GC)
折射率
n20/D 1.53 (lit.)
n20/D 1.530
bp
102-103 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1OC=CC=C1
InChI
1S/C5H4O2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
InChI 密鑰
ZPSJGADGUYYRKE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
Diene, M. Nakagawa, M. Tonozuka, M. Obi, M. Kiuchi, T. Hino
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
201.2 °F - closed cup
閃點(°C)
94 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis, 510-510 (1974)