Merck
82612
Sigma-Aldrich
格列吡嗪
≥99.0% (N)
别名:
吡嗪酰胺, 吡嗪酸酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5N3O
CAS号:
分子量:
123.11
Beilstein:
112306
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
51101500
PubChem化学物质编号:
方案
≥99.0% (N)
mp
189-191 °C (lit.)
189-191 °C
抗生素抗菌谱
mycobacteria
SMILES字符串
NC(=O)c1cnccn1
InChI
1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
InChI key
IPEHBUMCGVEMRF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)