Merck
82170
Supelco
(R)-(-)-6-甲氧基-α-甲基-2-萘乙酸
pharmaceutical impurity standard
别名:
(R)-(−)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, Naproxen Impurity G, (2R)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (2R)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, (R)-Naproxen
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC10H6CH(CH3)CO2H
CAS号:
分子量:
230.26
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
质量水平
API类
naproxen
方案
≥98.0% (HPLC)
旋光性
[α]/D -71±4°, c = 0.1 in chloroform
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
杂质
≤0.5% water
mp
156-158 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m1/s1
InChI key
CMWTZPSULFXXJA-SECBINFHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关产品
产品编号
说明
价格
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)